Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschen
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
- Ersatzflaschen in verschiedenen Größen für zusätzlichen Komfort
- Wasch- und Abfallflaschen sind mit Füllstandsensoren ausgestattet
- 4 l-Wasch- und 9 l-Abfallflaschen für Automatisierungsanwendungen
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Spezifikation
4 l | |
Wellwash™ und wellwash™ versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte | |
Rund |
4 l (135.25 oz.) | |
Spülflasche A | |
Kappe mit Schlauch und Füllstandsensoren |