Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Mikroröhrchen-Halter
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
- Zur Mischung von 1.5- bis 2.0- ml-Röhrchen
- Benötigt Einsatzhalterung.
Spezifikation
1,5 ml | |
9 x 9 in. (229 x 229 mm) | |
229 mm | |
229 mm | |
12 |
Mikroröhrchen-Halter | |
9 Zoll | |
9 Zoll | |
Vortexmischer |