Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Kopf, Becherkopf und Kopfabdeckung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vortexmischer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
- Der Gummikopf (76 mm /3 Zoll) wird zusammen mit der 76-mm- (3-Zoll-) Kopfabdeckung 02-215-383 zum Durchmischen von Bechern, Kolben und unregelmäßig geformten Objekten verwendet.
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter. Der Gummikopf (76 mm (3 Zoll) wird zusammen mit der 76mm (3 Zoll) Kopfabdeckung 02-215-382 zum Mischen von Bechern, Kolben und unregelmäßig geformten Objekten verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kopf |
| Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexmischer |