Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Ampullenröhrchenhalter
Artikelnummer. 15716959 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Röhrchengröße:
10 bis 17 mm Durchmesser
15 bis 17 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15716959
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
  • Mischt Lagerfläschchen und Reagenzgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchengröße 15 bis 17 mm Durchmesser
Produkttyp Fläschchenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortexmischer