Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kabelloses Radiosignal-Kühlschrankthermometer
Drahtlose Überwachung von Kühlschränken aus einer Entfernung von bis zu 100 Fuß, mit Min.-/Max.-Speicher und Alarm bei hohen/niedrigen Werten
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.22500kg
Includes: Remote-Einheit (separat lieferbar, S04570), Batterie, aufklappbarer Ständer, Wandhalterung, Velcro™, Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Beschreibung
- Datenaktualisierungen alle 30 Sekunden
- Temperaturmesswerte von bis zu drei Fernkühlschranksensoren können über ein Funksignal an eine Haupteinheit gesendet werden: Die Frequenz von 433 MHz dringt in Kühlschränke und Wände ein
- Die versiegelte Flasche aus GRAS (allgemein als sicher anerkannt)-Material ist gegen schnelle Temperaturänderungen beim Öffnen der Kühlschranktür isoliert
- Min/max-Speicher ermöglicht die Überwachung von Bedingungen über kurze oder lange Zeiträume
- Der Alarm ertönt, wenn die Temperatur über oder unter die Sollwerte steigt oder fällt; kann in 1°-Schritten eingestellt werden
- Die Anzeige auf dem Hauptgerät zeigt steigende oder fallende Temperaturtrends an
Spezifikationen
- Bereich: -30.0° bis +70.0 °C (-22.0° bis +158.0 °F)
- Auflösung: 0.1°
- Genauigkeit: ±1.0 °C
- Funktionen: Wireless, Min/Max-Speicher, Alarm, °F/°C
- Anzeige: Zweizeiliges LCD-Display, 1 in (2.5 cm) Ziffern
- Größe, L × W × H: Hauptgerät, 4.5 × 4.25 × 0.75 in (11.4 × 10.8 × 1.9 cm); Remote-Einheit, 3.5 × 2.3 × 0.75 in (8.9 × 5.8 × 1.9 cm)
- Gewicht: Hauptgerät, 6 oz (170 g); Remote-Einheit, 3 oz (85 g)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0.75 in. | |
Remote-Einheit (separat lieferbar, 15-081-114), Batterie, aufklappbarer Ständer, Wandhalterung, Velcro™, Gehäuse aus ABS-Kunststoff | |
9 cm | |
3 oz. | |
2.3 in. | |
3.5 in. | |
Digital-LCD |
9 x 6 x 1.9 cm (3.5 x 2.3 x 0.75 in.) | |
1.9 cm | |
3.5 in. | |
0.1 °C | |
85 g | |
Remote-Probenmodul | |
±1 °C | |
6 cm |