Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ MEMORY HUMIDITY/TEMPERA
Artikelnummer. 11794186 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11794186
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Two AA batteries, internal humidity sensor, external and internal temperature sensors and cable
Constantly measures humidity and temperature
Read ambient temperature, probe temperature, and ambient relative humidity on bright LCD; digits are 0.5 in. high.
  • External temperature sensor displays from -50° to +70°C and -58° to +158°F, with 0.1° resolution and ±1°C (±1.8°F) accuracy
  • Internal sensor measures ambient temperature from 0° to 50°C and 32° to 122°F with 1° resolution
  • Relative humidity range is 25 to 95%, with 1% resolution and ±2% (midrange) to ±4% (outside midrange) accuracy
  • Low-battery indicator
  • No ON/OFF switch
  • Probe and cable can be submersed in water
  • Rugged ABS plastic case
Bestellinformation
Measures 5L x 3.5W x 0.87 in. H (13 x 9 x 2cm). Probe cable length, 10 ft. (3m)
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein ISO™ 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA™ akkreditiert ist.
Spezifikation
Typ Thermohygrometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 25 bis 95 %
Auflösung 0.01
Genauigkeit ±2 bis ±4 %
Temperaturbereich (metrisch) -50 bis +70 °C
Temperaturgenauigkeit ±1 °C
Displaytyp LCD
Material ABS-Kunststoff
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturauflösung 0.1 °F
Abmessungen (L x B x H) 5 x 3.5 x 0.87 in. (13 x 9 x 2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 10 ft.
Länge (metrisch) 13 cm
Länge (metrisch) Kabel 300 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.87 in.
Höhe (metrisch) 2 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 6 oz.
Gewicht (metrisch) 0.17 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Read ambient temperature, probe temperature and ambient relative humidity on bright LCD, digits are 0.5 in. high
Enthält Two AA batteries, internal humidity sensor, external and internal temperature sensors and cable
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST