Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Sentry Thermometer
Gleichzeitige Anzeige der Umgebungs- und Messfühlertemperatur mit Minimal- und Maximaltemperaturen
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
Includes: Fühler mit 5 ml-Impfstoffflasche, Klappständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
Description
Zeigt gleichzeitig die Umgebungs- oder Sondentemperatur und die niedrigste und höchste gemessene Temperatur an. An diesem Fisher Scientific™ Traceable™ Überwachungsthermometer können Sie sofort ablesen, ob sich Ihr Tiefkühlgerät, Wasserbad oder Inkubator innerhalb des erlaubten Temperaturbereichs befindet.
- Einfache Ein-Tasten-Bedienung setzt Min./Max.-Speicher zurück
- Sonde und Kabel wasserfest
- Gerätetemperaturbereich von -50 bis +70 °C oder -58 bis 158 °F mit einer Auflösung von 1 Grad und einer Genauigkeit von +/- 1 °C
- Abziehen des Kabels aktiviert einen Sensor im Inneren des Geräts, um die Umgebungstemperatur zu überwachen
- 10 Fuß lang, 0.06 in. Durchmesser
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen.
Specifications
ISO 17025, A2LA, NIST | |
H 0,5 in. (13 mm) | |
0,75 in. | |
Fühler mit 5 ml-Impfstoffflasche, ausklappbarer Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband | |
1,25 in. | |
304.8 cm | |
ABS-Kunststoff | |
1,87 oz. | |
2.5 Zoll | |
2,63 in. | |
70 °C | |
−50 °C | |
±1 °C |
2,63 x 2,5 x 0,75 in. (6,7 x 6,3 x 1,9 cm) | |
Zur Überwachung der Umgebungstemperatur | |
1,9 cm | |
120 Zoll | |
6,7 cm | |
6,3 cm | |
1 °C | |
53 g | |
Thermometer für Impfstoffanwendungen (°C) | |
158 °F | |
-58 °F | |
- 50 ° bis + 70 °C | |
6,3 cm |