Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ RADIO SIGNAL REMOTE THE
Das ferngesteuerte Thermometer überwacht die Temperatur in einem Abstand von 65 bis zu 100 Fuß ohne Kabel
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01250kg
Artikelnummer. 11719755
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Empfängereinheit; ein Sensormodul mit interner Sonde und externer Kunststoffsonde mit 10 ft. (3 m) langem Kabel und zwei AA- und AAA-Batterien. Ausklappbarer Ständer, Wandhalterung und Klettband.
Beschreibung
Beschreibung
Das ferngesteuerte Thermometer überwacht die Temperatur in einem Abstand von 65 bis zu 100 Fuß ohne Kabel. ™Fisher Scientific Traceable™ Funk-Zündgerät verfügt über ein Sensormodul, das im Freien oder in einer Haube, einem Inkubator, einem Kühlschrank oder anderen Lagereinrichtungen montiert werden kann. Die Daten werden mit einer Funkfrequenz von 433 MHz an eine Haupteinheit übertragen, die auf einem Schreibtisch oder Labortisch aufgestellt ist.
Empfängereinheit und Modul sind in schlagfestem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff untergebracht.
Empfänger-Einheit
  • Akkubetrieb
  • Empfängt und zeigt Daten von bis zu drei verschiedenen Remote-Sensormodulen gleichzeitig an
  • Die Trendanzeige zeigt steigende oder fallende Temperaturänderungen, minimale und maximale Anzeige für kurz- oder längerfristige Monitor-Alarmsignale, wenn die Temperatur über- oder unterschritten wird
  • Alarmsollwerte in 1° Schritten einstellbar
  • Mittels Schalter auswählbare Temperaturbereiche verfügbar: -50° bis +70°C und -58 bis +158°F
  • Auflösung, 0.1°; Genauigkeit, ±1.5° C (±2.7° F)
  • Abmessungen: 0.62 × 4.25 × 4.5 in. (1.6 × 10.8 × 11.4 cm)
  • Gewicht: 170 g (6 oz.)
  • Große 1.12 Zoll H (3 cm) Ziffern können von bis zu 25 Fuß gelesen werden.
Fernsensormodul
  • Spritzwassergeschützt
  • Lieferung komplett mit internem Sensor und tauchbarem, externem Kunststoffsensor, 0.18 Durchmesser ×0.87cm 0.5×2.2 (Zoll), mit 10 Fuß (3 m) langem Kabel
  • Misst die Umgebungstemperatur mit einem internen Sensor oder zeigt eine externe Sensorsonde an, die an der Seite des Moduls angeschlossen ist, um die Temperatur von Gas, Flüssigkeit oder halbfesten Stoffen zu überwachen
  • Wählen Sie den Übertragungskanal mit dem Schalter mit drei Stellungen am Gerät aus
  • Die Daten werden alle 30 Sekunden an die entfernte Empfängereinheit übertragen und auf 0.37 Zoll H der LCD-Anzeige des Sensormoduls angezeigt
  • Abmessungen: 0.75 × 2.33 × 3.5 in. (1.9 × 5.9 × 8.9 cm)
  • Gewicht: 85 g (3 oz.)
Bestellinformation
Kann auch mit einer Sonde mit Flaschenumhüllung (15-077-53) oder einer Sonde aus Edelstahl (15-077-52) verwendet werden, die separat erhältlich ist. Zusätzliche Sensormodule erhältlich (15-077-51)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
0.62 Zoll
Empfängereinheit; ein Sensormodul mit interner Sonde und externer Kunststoffsonde mit 10 ft. (3 m) langem Kabel und zwei AA- und AAA-Batterien. Ausklappbarer Ständer, Wandhalterung und Klettband.
114 mm
ABS-Kunststoff
3 oz.
4.25 Zoll
158 °F
−58 °F
−58° bis 158 °F
±1 °C
4.5 x 4.25 x 0.62 Zoll (11.4 x 10.8 x 1.5 cm)
1.5 cm
120 Zoll
304.8 cm
0.1 °C
80 g
4.5 Zoll
70 °C
−50 °C
−50 °C bis 70 °C
10,8 cm