Learn More
Fisherbrand™ POCKET THERMOMETER °F/°C
Durch das einzigartige, flache Design und die integrierte Taschenklemme kann sie wunderbar in einer Hemdtasche verstaut werden.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Durch das einzigartige, flache Design und die integrierte Taschenklemme kann sie wunderbar in einer Hemdtasche verstaut werden.
- Die Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert
- Temperaturbereich zwischen -58 und 572 ° F (-50 bis 300 °C)
- Die Genauigkeit beträgt +/-1.5° C.
- Sicher für alle Labortests
- Aufzeichnung der Mindest- und Höchstwerte
- Edelstahl- und Kunststoffkonstruktion
- Temperatur in Boden, Küvetten, Reagenzgläsern und Lebensmittelprodukten messen
- Der Sondenschutz verlängert die Gesamtlänge auf 10.75 Zoll
Spezifikation
Temperaturmessung in Böden, Küvetten, Reagenzgläsern, Lebensmitteln, etc | |
Edelstahl und Kunststoff, Kunststoff | |
1 oz. | |
Taschenthermometer | |
572 °F | |
−58 °F | |
−58° bis 572 °F | |
±1,5 °C |
273 mm | |
0.1 °C | |
28 g | |
10.8 Zoll | |
300 °C | |
−50 °C | |
−50 °C bis 300 °C |