Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum Hochpräzise Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Artikelnummer. 13577070 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sondentyp:
Flaschenfühler
Kugelsonde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13577070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Batterien, 10 in. langes Mikrokabel, Platin-RTD-Flaschensonde aus Edelstahl, 201 in. langes Kabel, Magnetstreifen, Velcro™ Klebeband, Tischständer
Speicherung im Speicher und Anzeige von Mindest-/Höchstwerten für die letzten 24 Stunden (jede Stunde), sieben Tage (jeden Tag) oder die letzten 31 Tage (jeden Tag)
Speicher und Anzeige der Mindest-/Höchstwerte für die letzten 24 Stunden (jede Stunde), sieben Tage (jeden Tag) oder die letzten 31 Tage (jeden Tag). Fisher Scientific™ Traceable™ Platinum hochpräzises Thermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte mit dreifacher Anzeige zeigt die aktuellen °F/°C-Temperaturen an.
  • Hoch/Niedrig-Alarm
  • Zeit-/Datumsstempel-Taste für die Anzeige der genauen Uhrzeit und des Datums für alle minimalen und maximalen Messwerte
  • Die hohe Auflösung und Genauigkeit ermöglichen genaue Messungen für Kühl- und Tiefkühlgeräte
  • Versiegelte Flaschen mit allgemein als sicher anerkannten Materialien (GRAS-Einstufung) werden vor schnellen Temperaturänderungen geschützt, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird
  • Das mikrofeine Kabel erlaubt einen festen und dichten Verschluss der Türen der Kühl- und Tiefkühlgeräte
  • Die Dreifachanzeige zeigt die aktuellen Min/Max-Temperaturen in °C/°F
  • Der Alarm kann in Schritten von 0.1 °C verstellt werden und meldet, wenn die Temperatur unter oder über dem eingestellten Sollpunkt liegt.
  • Die optischen und akustischen Alarmsignale melden weiterhin, auch wenn die Temperatur in den Nicht-Alarmbereich zurückkehrt
  • Einfache Ein-Tasten-Kalibrierung durch den Anwender
Technische Daten
  • Temperaturbereich: -50 bis +70.00 °C
  • Auflösung: 0.01°
  • Genauigkeit: ±0.1°C
  • Anzeige: dreizeilig, zwei Alarm-LEDs
  • Kabel: wasserfest, 120 in.
  • Gehäuse: hochschlagfest, chemiebeständig, aus ABS-Kunststoff
  • Größe: 2.75 × 4.25 × 0.75 in
  • Gewicht: 5 oz. (141.7 g)
Flaschensonde:
  • Die vierdrahtige, wasserfeste Flaschensonde aus Platin sorgt für lineare Ansprache und hohe Genauigkeit über den gesamten Bereich
  • Versiegelte Flaschen mit allgemein als sicher anerkannten Materialien (GRAS-Einstufung) werden vor schnellen Temperaturänderungen geschützt, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird
  • 1 × 2.5 in.
Sonde ohne Flasche:
  • Keine Flasche
  • Sonde: 0.187 in. Durchmesser × 0.75 in.Länge
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST-Standards bereitgestellt. NIST-rückführbar
Spezifikation
Enthält Batterien, 10 ft. langes Kabel, patronenförmige Sonde mit 201 in. langem Kabel, Magnetstreifen, Velcro™ Band, Tischgestell
Länge (metrisch) 18 cm
Material ABS-Kunststoff
Sondentyp Flaschenfühler
Auflösung 0.01°C
Produkttyp Digital Thermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +70°C
Calibrated Yes
Genauigkeit ±0,1 °C
Display Digital
Breite (metrisch) 8 cm