Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Äußerst präzises digitales Thermometer nach internationalen Normen
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteDescription
Includes
Edelstahlfühler, hochschlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, zwei Batterien Typ AA (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr)
Ideal für die Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standard-Lösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Lebensmitteln und Abwasser. Die Fisher Scientific™ Traceable™ äußerst präzisen digitalen Thermometer nach internationalen Normen haben einen unempfindlichen Edelstahlfühler, der die geringsten Temperaturänderungen in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen anzeigt.
Die Geräte messen 0,00, 25,00, 37,00 oder eine Kombination aller drei in ° F und °C.
- Bietet exakte Messungen bei Eindringen der Spitze von 0,33 in.
- Erfasst Uhrzeit/Datum für Minimum-Maximum-Messwerte und Hoch/Niedrig-Alarmwarnungen
- Anzeige von Minimum/Maximum-Temperaturen und aktueller Temperatur
- Min/Max überwacht Messwerte über jeden Zeitraum; zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der Min/Max-Temperaturen
- Die Alarmfunktion bietet zwei sichtbare LEDs und zwei akustische Warnungen, sobald die Temperatur die Sollwerte überschreitet; zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der doppelten Thermometeralarme
- Programmierbar in 0,1 °-Schritten; Alarme melden kontinuierlich, auch wenn die Temperatur in den Nicht-Alarmbereich zurückgekehrt ist
- Auflösung: 0,01 °
- Genauigkeit: ±0,05 °C innerhalb ± 2 °C des Standards
- Fühlerdurchmesser: 0,12 in. (0,30 cm)
- Schaftlänge: 6,25 in. (15,87 cm)
- Gesamtlänge: 9 in. (22,86 cm)
- Kabel: 5 ft. (1,5 m)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Compliance
Erfüllt ITS-90, Internationaler Temperaturstandard.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,12 in. |
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 3 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 10.7 x 6.9 x 1.9 cm (4.25 x 2.75 x 0.75 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standard-Lösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln und Abwässern |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 1,9 cm |
| Enthält | Edelstahlsonde, sehr stoßfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Stativ, Velcro™, Magnetbänder, Wandhalterung, zwei AAA-Batterien (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr) |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 6.25 in. |
| Länge (metrisch) | 10.7 cm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.