Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Äußerst präzises digitales Thermometer nach internationalen Normen
Artikelnummer. 11769705 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-2.00 bis 2.00 °C
-50°bis +70°C
23.00 bis 27.00 °C
35.00 bis 39.00°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-58 bis +158 °F
28.4 bis 35.6 ° F
37.00 °F
73.4 bis 80.6° F
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Packungsgröße
11769705 35.00 bis 39.00°C 37.00 °F 1 Stück
11749705 -2.00 bis 2.00 °C 28.4 bis 35.6 ° F 1 Stück
11759705 23.00 bis 27.00 °C 73.4 bis 80.6° F 1 Stück
11779705 -50°bis +70°C -58 bis +158 °F 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11769705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 CHF
    112.43 CHF / 1 Stück
    Sparen 28.57 CHF
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standardlösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln und Abwässern
Ideal für die Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standard-Lösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Lebensmitteln und Abwasser. Die Fisher Scientific™ Traceable™ äußerst präzisen digitalen Thermometer nach internationalen Normen haben einen unempfindlichen Edelstahlfühler, der die geringsten Temperaturänderungen in Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen anzeigt.
Die Geräte messen 0,00, 25,00, 37,00 oder eine Kombination aller drei in ° F und °C.
  • Bietet exakte Messungen bei Eindringen der Spitze von 0,33 in.
  • Erfasst Uhrzeit/Datum für Minimum-Maximum-Messwerte und Hoch/Niedrig-Alarmwarnungen
  • Anzeige von Minimum/Maximum-Temperaturen und aktueller Temperatur
  • Min/Max überwacht Messwerte über jeden Zeitraum; zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der Min/Max-Temperaturen
  • Die Alarmfunktion bietet zwei sichtbare LEDs und zwei akustische Warnungen, sobald die Temperatur die Sollwerte überschreitet; zeigt die genaue Uhrzeit und das Datum der doppelten Thermometeralarme
  • Programmierbar in 0,1 °-Schritten; Alarme melden kontinuierlich, auch wenn die Temperatur in den Nicht-Alarmbereich zurückgekehrt ist
  • Auflösung: 0,01 °
  • Genauigkeit: ±0,05 °C innerhalb ± 2 °C des Standards
  • Fühlerdurchmesser: 0,12 in. (0,30 cm)
  • Schaftlänge: 6,25 in. (15,87 cm)
  • Gesamtlänge: 9 in. (22,86 cm)
  • Kabel: 5 ft. (1,5 m)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Compliance
Erfüllt ITS-90, Internationaler Temperaturstandard.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,12 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 3 mm
Abmessungen (L x B x H) 10.7 x 6.9 x 1.9 cm (4.25 x 2.75 x 0.75 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Standard-Lösungen, Öfen, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln und Abwässern
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1,9 cm
Enthält Edelstahlsonde, sehr stoßfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Stativ, Velcro™, Magnetbänder, Wandhalterung, zwei AAA-Batterien (für kontinuierliche, ständig aktive Überwachung für 1 Jahr)
Länge (angloamerikanisch) Sonde 6.25 in.
Länge (metrisch) 10.7 cm
Länge (metrisch) Sonde 15.9 cm
Material ABS-Kunststoff
Auflösung 0.01°C
Gewicht (angloamerikanisch) 5 oz.
Gewicht (metrisch) 140 g
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 37 °F
Max. Temperatur (metrisch) 39 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 37 °F
Min. Temperatur (metrisch) 35 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 37.00 °F
Temperaturbereich (metrisch) 35.00 bis 39.00°C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Water Baths
Akkutyp AA
Genauigkeit ±0,05 °C
Display LED
Breite (metrisch) 6,9 cm
Umfang Reads to 37.00