Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Abruffunktion
Artikelnummer. 11745873 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
24 Stunden bis 1 s
99 min, 59 s
Gewicht (metrisch):
< 28.34g
34.01 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11745873
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
06-662-26 wird mit einer Silberoxidbatterie mit 2 Jahr(en) und 06-662-52 mit einer Silberoxidbatterie mit 1 Jahr(en) Betriebsdauer geliefert.
Für allgemeine Zeitmessungen
Fisher Scientific™ Traceable™ Hand-Timer mit Schlüsselanhänger-Clip eignen sich gut für allgemeine Zeitmessungen. Ein-Kanal, Zeitschaltuhr/Stoppuhr, einzeilige Anzeige.
  • Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
  • Rückführbar auf NIST™-Standards
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • Auflösung: 1 s
  • Speicherfunktion
  • 06-662-26 ist zu Befestigungszwecken mit einer magnetischen Rückseite und Velcro™ Klettstreifen versehen
Bestellnr.: 06-662-52
  • Ein gespeicherter Wert wird erst bei erneuter Programmierung überschrieben
  • Für gleiche Arbeitsschritte kann die zuvor eingegebene Zeit wieder aufgerufen werden
  • Lieferung mit einem 36 in. langen Trageband
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Produkttyp Hand-Timer
Zeitbereich 99 min, 59 s
Genauigkeit 0,01 %
Auflösung 1 s
Display LCD
Akkutyp Silberoxid
Abmessungen (L x B x H) 1.27 x 4.59 x 8.89 cm
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 1.27 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.81 Zoll
Breite (metrisch) 4.59 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,37 in.
Höhe (metrisch) 8.89 cm
Höhe (metrisch) Display 0.93 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.2 oz.
Gewicht (metrisch) 34.01 g
Enthält Magnetische Rückseite und Velcro™ Klettband, Uhr, Stoppuhr, Silberoxidbatterie mit 2 Jahren Betriebsdauer;
Zertifizierung/Konformität NIST