Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Schlüsselanhänger-Clip
Artikelnummer. 11769805 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
100 Stunden bis 1 s
19 h 59 min
20 Stunden bis 1 Minute
Genauigkeit:
0.0001
0.005 %
0.01 %
Alarms:
1 Min.
20 s
Abmessungen (L x B x H):
0.63 x 2.54 x 0.3 cm (0.25 x 1 x 1.75 in.)
0.63 x 2.54 x 0.63 cm (0.25 x 1 x 1.75 in.)
3.81 x 5.08 x 0.83 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11769805
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für allgemeine Zeitmessungen
Fisher Scientific™ Traceable™ Hand-Timer mit Schlüsselanhänger-Clip eignen sich gut für allgemeine Zeitmessungen. Ein-Kanal, Zeitschaltuhr/Stoppuhr, einzeilige Anzeige.
  • Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
  • Rückführbar auf NIST™-Standards
  • Genauigkeit: 0.01%
  • Pausenfunktion (Bestellnr. 06-662, 06-662-25 und -11)
  • Bei Bestell- Nr. 06-662-11 kann zwischen AM/PM- und 24 Stunden-Format gewählt werden
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Produkttyp Hand-Timer
Zeitbereich 20 Stunden bis 1 Minute
Alarms 1 Min.
Genauigkeit 0.01 %
Auflösung 1min
Display LCD
Akkutyp Silberoxid
Abmessungen (L x B x H) 3.81 x 5.08 x 0.83 cm
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 3.81 cm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5.08 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (angloamerikanisch) Display 0.33 in.
Höhe (metrisch) 0.83 cm
Höhe (metrisch) Display 0.83 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.75 oz.
Gewicht (metrisch) 21.26 g
Enthält Batterie, ABS Kunststoffgehäuse
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Zeitmessungen