Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Flip-Stick™ Thermometer
Die ausklappbare Mehrzweckbauweise erleichtert das Ablesen der Messfühlermesswerte in beliebiger Position
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.09776kg
Beschreibung
Mit diesem ausklappbaren Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ Thermometer ist die Erfassung von Messwerten auch an unzugänglichen Stellen kein Problem.
- Mit °F/°C-Wechsel
- Edelstahlsonde
- Stoßsicher und aufprallsicher aus einer Höhe von bis zu 5 ft
- Messung der maximalen/minimalen Temperatur über einen unbestimmten Zeitraum
- Abdeckung der meisten Routinemessungen durch großen Temperaturbereich
- Probe kann in jedem Winkel ausgeklappt werden
- Probe zum Schutz einklappen
- Einfach ablesbares 0.75 in.-Display
- Schnelle Aktualisierung der Messwerte — sekündlich
- HALT-Taste hält das Display zum Erfassen einer Temperatur an
Certifications
Traceable® Zertifikat mit individueller Seriennummer durch A2LA-akkreditiertes und ISO17025 zertifiziertes Kalibrierlabor beiliegend, das die Rückverfolgbarkeit nach Normen des NIST (National Institute of Standards and Technology) bestätigt.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Lebensmittel, Gase, Proben, Reagenzien, Wasserbäder und halbfeste Stoffe | |
4.5 in. | |
11.4 cm | |
2.4 oz. | |
0.6 in. | |
572 °F | |
−58 °F | |
-58 ° bis +572 °F | |
±0,3 °C |
28 x 1.5 cm (11 x 0.6 in.) | |
Edelstahlsonde | |
28 cm | |
0.1°C | |
68 g | |
11 in. | |
300 °C | |
−50 °C | |
-50 °C bis +300 °C | |
1,5 cm |