Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Dual-Thermometer mit Min./Max und Zeit/Datum, mit wasserfesten Sonden
Zeigt Datum/Uhrzeit an, wann minimale/maximale Temperaturen auftreten
Marke:  Fisherbrand™ 93676-26
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11799745
  • 48.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Batterie Typ AAA, ausklappbarer Ständer, Magnetstreifen und Velcro™ Klettband, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Sonden
Beschreibung
Beschreibung
Zeigt die Temperaturen von zwei separaten Sonden in Celsius und Fahrenheit sowie Datum und Uhrzeit des Auftretens minimaler/maximaler Temperaturen an. Fisher Scientific™ Traceable™ Doppelthermometer ermöglicht das Einsetzen einer Sonde in das Tiefkühlgerät und einer weiteren in den Kühlschrank (oder das Messen der Temperatur in zwei Bereichen eines Kühlschranks).
  • Anzeige von Datum/Uhrzeit der Minimal-/Maximaltemperaturen
  • Akustische und optische Alarmfunktion für Alarmausgabe beim Überschreiten von zwei Temperatursollwerten
  • Alarm in Intervallen von 1 ° programmierbar
  • Mikrokabel mit 3 ft. (0.9 m) Länge zum Schließen der Türen des Kühlgeräts
  • Bereich: -50 bis +70 °C (-58 bis +158 °F)
  • Auflösung: 0.1 °
  • Genauigkeit: ±1 °C
  • Größe: 3.5 x 1.75 x 1 in. (8.9 × 4.4 × 2.5 cm)
  • Gewicht: 3.67 oz (104 g)
Bestellinformation
Lieferbar mit zwei speziellen Flaschensonden oder zwei wasserfesten Sonden. Versiegelte Flaschensonde 1 x 2.5 in. Miniaturflasche mit nicht toxischem Glykol. Die wasserfeste Sonde hat einen Durchmesser von 0.25 x 1.25 in.
Certifications
Eine Traceable® Bescheinigung mit einer individuellen Seriennummer wird durch ein 2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor ausgestellt, die die Rückführbarkeit gemäß NIST™-Normen belegt.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Dual-Thermometer mit Min./Max und Zeit/Datum, mit wasserfesten Sonden > Wasserdichte Sonden