Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DUAL CHANNEL THERMOMETE
Artikelnummer. 11799765 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°C bis 1300°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11799765
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Zwei perlenförmige Typ-K-Sonden mit 4 ft.L langen (1.2 m) Kabeln; 9 V-Alkali-Batterie
Die Digitalanzeige zeigt die Temperaturen in ° C oder ° F an
Fisher Scientific™ Zweikanalthermometer zeigt simultane Messwerte von zwei Sonden sowie den Unterschied zwischen den beiden Messwerten an. Die Digitalanzeige zeigt Temperaturen in ° C oder ° F an.
  • Bereich von -50° bis +1230°C und -50° bis +1999°F
  • Die Genauigkeit nur des Messgeräts beträgt 0.3 % plus1° C/1.5°F.
  • Die Auflösung ist 0.1° unter 200° C oder ° F,1° über 200° C oder ° F.
  • HOLD-Schalter (Einfrieren der Anzeige zur Ablesung)
  • Das ABS-Kunststoffgehäuse ist chemikalienbeständig und stoßfest mit ausklappbarem Tischständer
Ideal für die Überprüfung von Temperaturschwankungen im Inkubator oder Ofen, Temperaturgradienten im Wasserbad oder Einlass-/Auslasstemperaturen in jedem System.
Bestellinformation
Abmessungen: 7 H x3 L x1.25 Zoll W (19x7.6x3 cm). Kann mit jeder Typ-K-Sonde verwendet werden. Zubehör für Edelstahlsonden Typ K mit Griff, siehe 15-078-2B.
Certifications
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer, die durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt wurde belegt die Rückführbarkeit auf NIST™-Normen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 7 x 3 x 1.25 Zoll (19 x 7.6 x 3.17 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Qualitätskontrolle, Temperaturmessung in Erdölprodukten und biotechnologischen Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3.17 cm
Enthält Zwei perlenförmige Typ-K-Sonden mit 4 ft.L langen (1.2 m) Kabeln; 9 V-Alkali-Batterie
Länge (angloamerikanisch) Kabel 48 in.
Länge (metrisch) Kabel 121.92 cm
Material ABS-Kunststoff
Sondentyp Thermoelement vom Typ K
Auflösung 1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 9 oz.
Gewicht (metrisch) 255.14 g
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 2000 °F
Max. Temperatur (metrisch) 1300 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) −50°F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −50° bis 1999°F
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis 1300°C
Calibrated Yes
Akkutyp Alkali
Genauigkeit 1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 7,6 cm