Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DOUBLE THERMOMETER W/RS
Das Jumbo 1.37 Zoll (3.5 cm) H-LCD-Display (cm) zeigt die Temperatur beider Sonden gleichzeitig oder die Temperatur einer Sonde und die Differenz zwischen den Sonden an. Zwei Messwerte werden angezeigt, wobei die Temperatur der Sonde 1 in 0.5 Zoll-Ziffern (1.3 cm) über der der Sonde 2 (oder des T1/T2-Differentials) in 0.25 Zoll-Ziffern (0.6 cm) angezeigt wird.
Marke: Fisherbrand™
122.67 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Includes: Zwei Typ-K-Messspitzen und 9 V-Batterie
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Doppelthermometer überwacht zwei Typ K-Sonden auf separaten Kanälen. Das Jumbo 1.37 Zoll (3.5 cm) H-LCD-Display (cm) zeigt die Temperatur beider Sonden gleichzeitig oder die Temperatur einer Sonde und die Differenz zwischen den Sonden an. Zwei Messwerte werden angezeigt, wobei die Temperatur der Sonde 1 in 0.5 Zoll-Ziffern (1.3 cm) über der der Sonde 2 (oder des T1/T2-Differentials) in 0.25 Zoll-Ziffern (0.6 cm) angezeigt wird.
- Im Lieferumfang sind zwei perlenförmige Typ-K-Thermoelementsonden mit einer Ansprechzeit von weniger als einer Sekunde und 48 Zoll (1.22 m) PTFE-beschichtete Kabel enthalten
- Umfasst die vom Schalter auswählbare Celsius- und Fahrenheitsskala, die über einen großen Bereich von -50 bis +1230°C und -50 bis +199°F betrieben wird
- Auflösung: 0.1° unter199.9° C/° F und 1° über200° C/° F
- Genauigkeit: ±0.75% plus1° C (±0.75 % plus2° F)
- Untergebracht in einem robusten, stoßfesten ABS-Kunststoffgehäuse
- Bietet maximale, minimale und durchschnittliche Speicherrückrufe
- Mit der DATA HOLD-Taste können Sie die Anzeige anhalten und Messwerte erfassen
- Der serielle RS-232Anschluss verbindet das Thermometer mit dem Computer oder Datenlogger für die Datenerfassung
Bestellinformation
Abmessungen: 1.25 x 3 x 7 in. (3.2 x 7.6 x 17.8 cm); Gewicht: 269 g (9.5 oz.); Kann mit der Fisherbrand™ Edelstahlsonde (15-070-2B) und der Oberflächensonde (15-078-2A) verwendet werden, die separat erhältlich ist; Kann auch mit Fisher Scientific Datenlogger (06-662-72) und Datenerfassungssystem (11-661-22) verwendet werden, die separat erhältlich sind (wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Überwachung von zwei Sonden Typ K auf separaten Kanälen | |
17.8 cm | |
31 mm | |
Thermoelement vom Typ K | |
9.5 oz. | |
3 Zoll | |
2000°F | |
50°F | |
50°F bis 1999°F | |
9 V | |
Digital-LCD |
1.25 x 3 x 7 Zoll (3.1 x 7.6 x 17.8 cm) | |
7 Zoll | |
Zwei Typ-K-Messspitzen und 9 V-Batterie | |
ABS-Kunststoff | |
0,1/1° | |
200 g | |
1.25 Zoll | |
1230°C | |
−50°C | |
−50°C bis 1230°C | |
0,5 %, 1°C | |
7,6 cm |