Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ DIGITAL THERMOMETER
Artikelnummer. 11789725 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 ° bis +260 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11789725 -50 ° bis +260 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11789725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Ausklappbarer Ständer, Edelstahlsonde, AAA-Batterie und Traceable® Bescheinigung
Mit diesem preisgünstigen Routinethermometer lässt sich die Temperatur rund um die Uhr überwachen. Fisher Scientific Traceable Digitale Thermometer mit praktischen Alarmen bei hohen und niedrigen Temperaturen; zur automatischen Überwachung von Lösungen. Auf Knopfdruck lassen sich die angezeigten Temperaturen von °F auf °C umstellen oder Alarme bei hohen und niedrigen Temperaturen einstellen.
Dieses Gerät ist für eine durchgängige Überwachung vorgesehen. Dieses Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Sonde aus Edelstahl eignet sich für Lebensmittel, Erdböden, Küvetten, Wasserbäder, Abwässer und Inkubatoren. Mit nützlicher Alarmfunktion für Zu hoch und Zu tief; automatisches Beobachten von Lösungen. Das Umschalten der Temperaturanzeige zwischen °F und °C und das Einstellen der Alarme für Zu hoch und Zu tief erfolgt durch Tastendruck.
p> 
  • Kann in 1°-Schritten programmiert werden und erzeugt ein akustisches Signal, wenn die Temperatur die Sollwerte über- oder unterschreitet
  • Auflösung beträgt 0.1°, Genauigkeit ±1 °C
  • Alarmmodus kann ausgeschaltet werden, wenn er nicht erforderlich ist
  • Sondenklemme am Gerät zur praktischen Aufbewahrung
  • Eine Batterie ausreichend für ein Jahr Dauerbetrieb
  • 0.5 in.-Anzeige ist aus 10 in. Entfernung lesbar.
Bestellinformation
Durchmesser des Messfühlers x Länge: 0.14 x 7.25 in. (3.6 x 184.2 mm); Kabellänge: 3 ft. (0.91 m); Gewicht: 3 oz. (85 g)
Certifications
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit der Temperatur allein gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Tiefe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Tiefe (metrisch) 1,27 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,14 in.
Abmessungen (L x B x H) 4 x 2 x 4 in. (10,2 x 5,08 x 10,2 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel, Böden, Küvetten, Wasserbäder, Abwasser und Inkubatoren
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 10.2 cm
Enthält Ausklappbarer Ständer, Edelstahlfühler, AAA-Batterie und Traceable Bescheinigung
Länge (angloamerikanisch) Kabel 36 in.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 7,25 in.
Länge (metrisch) 10,2 cm
Länge (metrisch) Kabel 91,44 cm
Länge (metrisch) Sonde 18,41 cm
Auflösung 0,1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 3 oz.
Gewicht (metrisch) 85,04 g
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 500.8°F
Max. Temperatur (metrisch) 260 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 ° bis +500,8 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50 ° bis +260 °C
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 5,08 cm