Learn More
Traceable™ One-Shot™ pH-Puffer-Standards pH 4.005, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit farbcodierten Flaschen. Farbcodierte Fisher Scientific Traceable Puffer sind pH-Puffer mit zertifizierten Referenzmaterialien. Mit allen pH-Messgeräten und Elektroden kompatibel.
22.65 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Chemischer Name oder Material pH Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Chemischer Name oder Material pH Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15568703
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand
One-Shot-Puffer-Standards pH10.012 (CRM) 10.012 100 ml; 6/Packung
22.65 CHF
100 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15558703
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand
One-Shot-Puffer-Standards pH7.000 (CRM) 7 100 ml; 6/Packung
22.65 CHF
100 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit farbcodierten Flaschen. Farbcodierte Fisher Scientific Traceable Puffer sind pH-Puffer mit zertifizierten Referenzmaterialien. Mit allen pH-Messgeräten und Elektroden kompatibel.
  • Lösungen mit Certified Reference Material (CRM) erfüllen alle Testanforderungen für Bundes-, Landes- und Regionalbehörden
  • 100 % kompatibel mit allen Marken von pH-Messgeräten und Elektroden
  • Langfristige Pufferstabilität und Pufferbeständigkeit gegen Temperaturschwankungen während der Kalibrierung des pH-Messgeräts
  • Formulierung nach IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
  • Dreischichtige proprietäre Verpackung (Beutel aus Aluminium, Folie, PET und Polyethylen niedriger Dichte) verhindert Kontamination durch permeable Gase
  • Wird mit individueller Temperaturtabelle, Rückverfolgbarkeitsinformationen und Traceable™ Zertifikat geliefert