Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer Typ K mit großen Ziffern, Bereich: -58° bis 2000°F
Einfache Umschaltung zwischen F und C auf Tastendruck
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.67500kg
Includes: Transportkoffer, 9 V-Batterie, perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit 4 ft. langem Kabel, Rückführbarkeitszertifikat
Beschreibung
Die großen Ziffern mit einer Höhe von 0.62 in. können noch aus einer Entfernung von 15 ft. abgelesen werden. Das Fisher Scientific™ Traceable™ Thermometer Typ K mit großen Ziffern ist ein modernes, schnell messendes und anwenderfreundliches Thermometer mit einem Thermoelement Typ K als Messfühler. Durch Drücken einer Taste kann die Anzeige zwischen „F“ und „C“ gewechselt werden.
- Anzeige wird 2,5 Mal pro Sekunde aktualisiert
- Stoßfeste ABS-Kunststoffkonstruktion
- Ruft die maximalen Temperaturmesswerte ab
- Jumbo-Größe, 0,62 in. hohe Ziffern sind von 15 ft. Entfernung lesbar
- Die HOLD-Taste friert die Anzeige ein, um den aktuellen Messwert zu erfassen
- Abmessungen: 3 × 7,25 × 1,25 in. (7,62 × 18,4 × 3,18 cm)
- Gewicht: 7 oz. (2 g)
Certifications
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
48 Zoll | |
121.92 cm | |
Typ K | |
7 oz. | |
7,25 in. | |
1093,3 °C | |
-50 °C | |
1 °C |
Transportkoffer, 9 V-Batterie, perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit 4 ft. langem Kabel, Rückführbarkeitszertifikat | |
184 mm | |
ABS-Kunststoff | |
1 °C | |
198.44 g | |
2000 °F | |
−58 °F | |
-58 ° bis 2000 °F |