Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Großziffer See-Thru™ Thermometer
Artikelnummer. 11892592 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
- 25° bis + 70°C
n.v.
Umfang:
Celsius
Fahrenheit
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Umfang unitSize
11892592 - 25° bis + 70°C Celsius 1 Stück
15263996 n.v. Fahrenheit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11892592
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Velcro™ Befestigungsband, Batterie Typ AAA
An der Außenseite eines Fensters anbringen, um die Außentemperaturen abzulesen. Traceable™ Großziffer See-Thru™ Das Thermometer verfügt über ein transparentes Display mit 1,25 in. Bildschirmdiagonale. H (3,1 cm) Ziffern, die die aktuelle und die minimale/maximale Temperatur anzeigen.
  • Automatische Min.-/Maximal-Rückstellung täglich
  • Temperaturbereich: -13,0° bis +158,0 °F °oder -25,0 °F° bis +70,0 °C
  • Auflösung: 0,1°
  • Genauigkeit: ±1 °C
  • Abmessungen: 3,5 x 4,25 x 0,75 in. (8,9 x 10,8 x 1,9 cm)
  • Gewicht: 8 oz. (0,2 kg)
Certifications
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer, die durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt wurde belegt die Rückführbarkeit auf NIST™-Normen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DNV, ISO 17025, A2LA
Abmessungen (L x B x H) 4,25 x 3,5 x 0,75 in. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Displaymaße 1,25 in. (3,1 cm) H
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Außenbereich, in Abzugshauben, Laboren, Reinräumen, Kühlschränken und Anlagenbereichen
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1,9 cm
Enthält Befestigungsband, Velcro™, AAA-Batterie
Länge (metrisch) 10,8 cm
Material Kunststoff
Auflösung 0.1°C
Gewicht (angloamerikanisch) 8 oz.
Gewicht (metrisch) 200 g
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Produkttyp Traceable Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -13 °F
Min. Temperatur (metrisch) -25 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) N. v.
Temperaturbereich (metrisch) - 25° bis + 70°C
Calibrated Ja
Akkutyp AAA
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 8,9 cm
Umfang Celsius