Beschreibung
Zubehör für die Verwendung mit Traceable Tischleitfähigkeitsmessgerät.
- Zubehör für 09-330 Leitfähigkeitsmessgerät
- Thermistor für automatische/manuelle Temperaturregelung, umhüllt von praktisch unzerbrechlichem Epoxid
- Bereich: 1.0 Bis 200,000 micromho
Bestellinformation
Mindesttiefe: 1 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rückführbares Leitfähigkeits- und TDS-Messgerät |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30 ° bis +130 °C |
| Typ | Leitfähigkeitssonde |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Körper | 0.5 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 127 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 – 25 |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Material | Epoxid |
| Messbereiche | 1 bis 200000 μOhm |