Learn More
Oakton™ STAINLESS STEEL TYPE K PROBE
Die Universalpenetrationssonden sind für weiche und halbweiche Materialien konzipiert
Marke: Oakton™ 4027
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Includes: 40 Zoll (101.6 cm)-Kabel
Beschreibung
Designed to measure the temperature at the surface without perpetrating the material. Cole-Parmer™ Probes for Oakton™ Thermocouple Thermometers are ideal for monitoring flat surfaces such as hot plates, furnaces or molds.
- Reaktionszeit: 2 Sekunden oder länger
- ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
- Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
0.13 Zoll | |
Luft/Gase, Flüssigkeiten und halbfeste Stoffe | |
178 mm | |
Edelstahl | |
Type K | |
1292°F | |
-58°F | |
-58° to +1292°F | |
Digitales Thermometer |
3.3 mm | |
40 Zoll | |
1016 mm | |
Thermoelement vom Typ K | |
7 Zoll | |
700 °C | |
−50 °C | |
−50 °C bis 700 °C |