Learn More
Fisherbrand™ Ersatzschlauch-Set für Peristaltikpumpen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
3/32 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Schläuche bieten eine feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird. Fisherbrand™ Ersatzschläuche für Peristaltikschlauchpumpen umfassen Silikonschläuche und farbcodierte Anschlüsse.
- 3/32 in. Innendurchmesser 4.25 in. Schlauchlänge
- Silikonschläuche und Adapter/Nippel (innen passend rot farbcodiert)
- Für Kat.- Nr. 3384, Nr. 3385 und Nr. 3386
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/32 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,38 mm |
| Material | Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 4,25 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 107,95 mm |
| Zur Verwendung mit | Peristaltikschlauchpumpen mit extrem niedrigem Durchfluss, niedrigem Durchfluss und mittlerem Durchfluss und variablem Drehzahlbereich |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -80 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -62 °C |
| Farbe | Rot |
| Mehr anzeigen |