Learn More
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte
Artikelnummer. 11742263 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Länge (metrisch):
325 mm
330 mm
330 mm
335 mm
340 mm
340 mm
345 mm
Bereich der relativen Dichte:
0,640 bis 0,710
0,700 bis 0,770
0,760 bis 0,830
0,820 bis 0,890
0,880 bis 0,950
0,940 bis 1,010
1,000 bis 1,070
1,060 bis 1,130
1,120 bis 1,190
1,240 bis 1,310
1,300 bis 1,370
1,360 bis 1,430
1,420 bis 1,490
1,48 bis 1,55
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11742263
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
  • Zur Verwendung mit Zylinder 08-530K, separat erhältlich
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
  • Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E100-Spezifikationen
  • Kalibriert gemäß ASTM E126-Spezifikationen
  • Mit Unterteilungen von 0.001
  • Zur Verwendung mit Zylinder 08-530E, separat erhältlich
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schritten 0.0005
Zertifizierung/Konformität NIST, ASTM E100, ASTM E126
Länge (metrisch) 340 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 350 ml-Borosilikatglaszylinder
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der relativen Dichte
Bereich der relativen Dichte 0,700 bis 0,770
Volumen (metrisch) 275 mL