Learn More
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Länge (metrisch):
325 mm
330 mm
330 mm
335 mm
340 mm
340 mm
345 mm
Bereich der relativen Dichte:
0,640 bis 0,710
0,700 bis 0,770
0,760 bis 0,830
0,820 bis 0,890
0,880 bis 0,950
0,940 bis 1,010
1,000 bis 1,070
1,060 bis 1,130
1,120 bis 1,190
1,240 bis 1,310
1,300 bis 1,370
1,360 bis 1,430
1,420 bis 1,490
1,48 bis 1,55
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
- Use Cylinder 08-530K, available separately
- Permanently marked with individual serial numbers
- Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications
- Calibrated according to ASTM E 126 specifications
- With divisions of 0.001
- Use Cylinder 08-530E, available separately
Order Info
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
Specifications
Specifications
| Schritten | 0.0005 |
| Zertifizierung/Konformität | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Länge (metrisch) | 330 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 350 ml-Borosilikatglaszylinder |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der relativen Dichte |
| Bereich der relativen Dichte | 1,48 bis 1,55 |
| Volumen (metrisch) | 275 mL |