Learn More
Fisherbrand™ Geregelte Heizmäntel aus Polypropylen
Mit langlebigem, chemisch beständigem Außengehäuse aus Polypropylen. Fisher Scientific™ Geregelte Heizmäntel aus Polypropylen vermeiden Schäden durch Verschütten und ermöglichen eine maximale Wärmeübertragung bei minimaler Bruchgefahr.
auf Anfrage
Spezifikation
Bauweise/Design | Polypropylen-Gehäuse |
---|---|
Spannung | 115 V |
Produkttyp | Heizmantel |
Temperatur (metrisch) | 450°C |
Temperatur (angloamerikanisch) | 842 °F |
Beschreibung
Der im Hinblick auf Flexibilität und einfache Verwendung entwickelte Heizmantel der EM-Reihe, ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät für Erwärmungsanwendungen im Labor. Alle EM Heizmäntel verfügen über einen integrierten Energieregulator mit Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb. Sie besitzen zudem Befestigungsstangenklammern als integralen Bestandteil und einen integrierten, geerdeten Bodenschirm mit Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit. Produkte mit größerer Kapazität verfügen über mehrere Heizelemente, wodurch eine gleichmäßigere und zielgerichtetere Hitzeübertragung ermöglicht wird.
- Mit Rundbodenkolben von 50 ml bis 5 Liter verwenden
- Die Bauweise ist “kühl bei Berührung”
- Maximale Elementtemperatur 450 °C
- Eingebauter Energieregulator
- Das Modell EM5000/CE besitzt 2 Kreise für eine unter- und oberstufige Erwärmung
- Austauschbare, isolierte Heizkassette
- Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb
- Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
- Geerdeter Bodenschirm mit Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Klammern für Befestigungsstangen mit einem Durchmesser von 1.3 cm im Lieferumfang enthalten (Befestigungsstangen getrennt lieferbar)
Spezifikation
Polypropylen-Gehäuse | |
Heizmantel | |
842 °F |
115 V | |
450°C |