Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Racks
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 ml
50 ml
Anzahl Positionen:
17
50
Farbe:
Rosa
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zentrifugenröhrchen-Gestell für Fisherbrand™ MultiTube Vortexer.
Zur Verwendung mit Fisher Scientific Isotemp CO
Farbcodierte Schaumstoffgestelle für Zentrifugenröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 50 ml |
| Röhrchenkapazität | 50 ml |
| Produkttyp | Rack für Zentrifugenröhrchen |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multitube Vortexer |
| Anzahl Positionen | 17 |