Learn More
Fisherbrand™ Mechanische Timer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5.71 cm
Gewicht (metrisch):
63,78 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse, Trageschlaufe und Schlüsselanhänger.
Aufziehbare, analoge Timer beseitigen Batterien. Fisherbrand Mechanische Timer können von 0 bis 60 Min. in Schritten zu 1 Minute eingestellt werden.
- Den Zeiger auf die gewünschte Countdown-Einstellung drehen, um die Timer automatisch zu drehen
- Der Zeiger zeigt immer die genaue verbleibende Zeit an
- Die laute Glocke ertönt bei Null für fünf Sekunden
- Einfach zu lesen und zu bedienen—ohne Tasten oder verwirrende Einstellungen
Quick-Timer™
- Blau und weiß, mit Magnet auf der Rückseite
- 2.5 Durchm. x 1 in H (6.4 x 2.5 cm)
- Gewicht 3 oz. (85 g)
- Durchscheinend blau und weiß
- 2.25 Durchm. x 1 in H (5.7 x 2.5 cm)
- Gewicht 2.25 oz. (63.8 g)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Taschen-Timer |
| Zeitbereich | 0 bis 60 min |
| Alarms | 5 Sek. laute Glocke |
| Schritten | 1 Min. |
| Farbe | Blau, weiß |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 2.54 cm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 2.25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5.71 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2,25 oz. |
| Mehr anzeigen |