Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Advanced Heizplatte
Zuverlässige Leistung, zuverlässige Sicherheit und präzise Steuerung. Verfügbar mit optimierten Steuerungen und Einstellungen für Anwendungen, die eine höhere Präzision erfordern.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Artikelnummer. 15353528
  • 730.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Intuitiver Aufbau
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Temperatureinstellung speicherbar
  • Enthält PT100-Temperaturfühler aus Edelstahl, Stützstange und Klammer 
  • Optionaler PT1000-Temperaturfühler und Spritzschutz
Modernste Technologie
  • Das HOT TOP Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen.  Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert.
  • Die Temperatur kann in 1 °C-Schritten eingestellt werden, außer bei Verwendung eines Temperaturfühlers . Dann kann in0.1 Grad-Schritten unter100 °C gesteuert werden.
Certifications
cCSAus (100–120 V-Modelle), CE (230 V-Modelle)
Compliance
RoHS-konform
Warranty
Drei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Hot Plate
Square
Heizplatte
7.25 x 7.25 Zoll
33 x 20.8 x 9.7 cm (13 x 8.2 x 3.8 in.)
33 cm
230 V, 50/60 Hz
3 Years
EU-Style
230 V
Keramik
450 °C
9.7 cm
20.8 cm
50/60 Hz
CE-, RoHS-konform