Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Externe Druckminderer für Kältemaschine
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ThermoChill III Umlaufkühler
ThermoChill Umlaufkühler I & II
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Externe Druckminderer für ThermoChill Umlaufkühler
- 1/2 Zoll Externer Druckminderer
- Einstellbar, um Systemdruck und -fluss sicher zu reduzieren oder zu begrenzen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ThermoChill III Umlaufkühler |
| Typ | Externer Druckminderer (EPR) |
| Größe | 1/2 Zoll |