Learn More
Fisher Scientific™ Zubehör für Bad-Umwälzthermostate: Verrohrungspakete
Verrohrungssätze für die Verwendung mit Badthermostaten und Kühlgeräten
Marke: Fisher Scientific™ 1600146
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Verrohrungssätze für die Verwendung mit Badthermostaten und Kühlgeräten
- Verrohrungssatz
- Material: Viton
Spezifikation
Thermo Scientific Umwälzbad | |
Rohrleitungsset, nicht isoliert | |
Viton-Schläuche |
-25 °C bis +100 °C | |
Das Paket enthält (4) Klammern und (2) 5 ft. Viton-Schläuche (nicht isoliert), Temperaturbereich von -30 °C bis +200 °C, 12 mm |