Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühltruhen für -86 °C, 12.7 cu. ft.
Verbesserte Kompressortechnik und anwenderfreundliche Bedienfelder
Marke: Fisherbrand™
Beschreibung
Verbesserte Kompressortechnik und anwenderfreundliche Bedienfelder
Diese Isotemp Tiefkühltruhen besitzen eine verbesserte Kompressortechnologie, anwenderfreundliche Bedienelemente sowie RS-232- und 4 bis 20 mA-Standardausgänge. Das zweistufige Kühlsystem verfügt über einen Kompressor, der einen leisen, zuverlässigen Betrieb ermöglicht. Über das Bedienfeld können Anwenderdefinierte Alarme und Sollwerte eingegeben werden, und es stehen akustische und visuelle Alarme zur Auswahl.
- Über die RS232 und 4 - 20 mA Standardausgänge können auf einfache Weise unabhängige Überwachungssysteme angeschlossen werden
- Moderne Systeme mit intuitiven Einstellungen erlauben die Steuerung von Temperatur, Alarmsollwerten, akustischen/visuellen Alarmen und einer 12-stelligen Informationsanzeige
- Optionale CO-2 und LN2 -Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
Langzeitlagerung von biologischen und chemischen Präparaten.
Serviceleistungen
- USA und Kanada: 2 Jahre auf Material und Verarbeitung
- Außerhalb Nordamerikas: 16 Monate, Teile; zusätzliche 44 Monate Kompressorteile
Spezifikation
CO2, LN2 | |
359.6 l | |
Edelstahl | |
Mikroprozessor | |
RS232, 4 bis 20 mA | |
Manuell | |
84.8 x 182.9 x 102.9 cm (33.4 x 72 x 40.5 in.) | |
18.5 Zoll | |
47 cm | |
28 Zoll | |
71.1 cm | |
84.8 cm | |
42.5 Zoll | |
108 cm | |
230 V | |
50 Hz | |
716 lb |
12.7 ft.³ | |
−58 °F bis −122.8 °F | |
Truhe | |
Langzeitlagerung von biologischen und chemischen Proben | |
2 Jahre | |
18.5 x 42.5 x 28 Zoll (47 x 108 x 71.1 cm) | |
33.4 Zoll | |
84.8 cm | |
40.5 Zoll | |
102.9 cm | |
33.4 Zoll | |
72 Zoll | |
182.9 cm | |
12 A | |
230 V 50 Hz | |
FCKW-frei | |
325 kg |