Learn More
Fisherbrand™ Elektrodenanschlussadapter - Quecksilber-frei
Adapter verbinden Elektroden mit verschiedenen Eingangsbuchsen und sind quecksilberfrei
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Adapter verbinden Elektroden mit verschiedenen Eingangsbuchsen und sind quecksilberfrei
- Adapters connect electrodes to various input jacks
Spezifikation
US Standard/Pin Plug to Radiometer Type 7 | |
Electrode | |
Connection Adapter | |
Adapts electrode with U.S. Standard/Pin plugs to Radiometer Type 7 input jack |