Learn More
Fisherbrand™ Digitale Thermometer mit Edelstahlstab und 0.375 Zoll-LCD-Bildschirm
Artikelnummer. 11709725 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,3 °C
±1 °C
Zertifizierung/Konformität:
DNV, ISO 17025, A2LA
ISO 17025, A2LA, NIST
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Genauigkeit Zertifizierung/Konformität Packungsgröße
11709725 ±1 °C ISO 17025, A2LA, NIST 1 Stück
11739725 ±0,3 °C DNV, ISO 17025, A2LA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11709725
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-03-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leicht ablesbare digitale Handthermometer
Leicht ablesbare Fisher Scientific™ Digitalthermometer mit Edelstahl-Stiel sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen verwendet werden.
  • Modelle mit kurzem Spieß eignen sich ideal für den Transport in einer Tasche
  • Längere Sonden eignen sich hervorragend für die Messung von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
  • Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen das Entfernen des Thermometers aus der Probe vor dem erneuten Einlesen—, ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer abzulesen ist
  • Für den Einsatz in Küvetten, Erde, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0.15 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der Temperatur von halbfesten Stoffen, verschmutzten und viskösen Lösungen
Enthält Silberoxidbatterie, Edelstahlsonde
Länge (angloamerikanisch) Sonde 5.25 in.
Länge (metrisch) 16.51 cm
Länge (metrisch) Sonde 13.3 cm
Material Kunststoff
Auflösung 0,1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 1 oz.
Gewicht (metrisch) 28 g
Produkttyp Digitales Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 302 °F
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58° bis +302°F
Temperaturbereich (metrisch) -50° bis +150°C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 8 cm