Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für digitale Rollerflaschen: Bedieneinheit für Flaschenroller
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fisher Scientific Digitaler Flaschenroller (Kat.- Nr. 11-676-250)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zusätzliche Kontrollboxen für die Verwendung mit Fisher Scientific digitalem Flaschenroller (Kat. Nr. 11-676-250).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Bedieneinheit für Flaschenroller |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisher Scientific Digitaler Flaschenroller (Kat.- Nr. 11-676-250) |