Learn More
Fisherbrand™ DAS-3 Datenerfassungssystem für Fisher Scientific™ Traceable™ Produkte mit Computerausgabe
Das leistungsstarke und einfach zu bedienende Datenerfassungsprogramm arbeitet mit Geräten von Traceable mit Computerausgaben, die mit Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 verarbeitet werden können. Verbindet bis zu acht Geräte, die alle gleichzeitig auf einem Computer ausgeführt werden.
Marke:  Fisherbrand™ 4237
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734316
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Das 6 Fuss lange CD-Kabel (USB-Kabel, serielle Anschlüsse und Geräteanschlüsse im Lieferumfang enthalten) wird an das Gerät und den Computer angeschlossen.
Beschreibung
Beschreibung
Das leistungsstarke und einfach zu bedienende Datenerfassungsprogramm arbeitet mit Geräten von Traceable mit Computerausgaben, die mit Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 verarbeitet werden können. Verbindet bis zu acht Geräte, die alle gleichzeitig auf einem Computer ausgeführt werden.
  • Dauerhafte Messwerterfassung
  • Aufzeichnung in Intervallen von 1 bis 10,000 Sekunden
  • Einfaches Plug-and-Play
  • Anzeige der Mindest- und Höchstwerte
  • Visuelle, akustische und E-Mail-Benachrichtigung des Anwenders bei Auslösen eines Alarms
  • Unbegrenzte Speicherung der ausgelesenen Daten in einer Datei, die unverändert oder in einem beliebigen Bericht- oder Tabellenformat angezeigt und gedruckt werden kann
  • Netzwerkserver/Client-Funktionen ermöglichen die Überwachung der erfassten Daten an einem entfernten Arbeitsplatz
  • Die Messwerte können jede Minute oder in jedem beliebigen Zeitintervall per E-Mail an Mobiltelefone oder beliebige Orte übertragen werden
  • 24/7-Übermittlung akustischer/visueller Alarme an den Computer des Anwenders, den Remotecomputer, per E-Mail an jeden beliebigen Ort und an Mobiltelefone
  • Das Programm wird automatisch in weniger als zwei Minuten installiert, ohne Anwenderprogrammierung und -eingaben: Schließen Sie einfach das Kabel an das Gerät und an einen USB-Anschluss (oder seriellen Anschluss) an, und die Daten werden erfasst
Spezifikation
Spezifikation
Erfassungssystem für Computerdaten
CD, 6 Fuß USB-Kabel
Erfasst ständig Messwerte, zeigt Mindest- und Höchstwerte an
Thermometer mit Speicher und erweitertem Bereich, Hygrometer/Thermometer für allgemeine Anwendungen und Anemometer/Thermometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ DAS-3 Datenerfassungssystem für Fisher Scientific™ Traceable™ Produkte mit Computerausgabe > Für 06-664-28, 11-661-8,15-078-2