Learn More
Fisherbrand™ Baume Hydrometer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
Ohne 3-Punkt-Zertifizierung
Schritten:
0,1°
0.1 °
Länge (metrisch):
290 mm
295 mm
305 mm
305 mm
310 mm
Baumé-Bereich:
19 bis 31 °
29 bis 41°
40 bis 51°
49 bis 61°
60 bis 70°
9 bis 21 °
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Baume schwere Waage für die Arbeit mit Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind.
- Permanently marked with individual serial numbers
Bestellinformation
Verwenden Sie den Fisherbrand Zylinder 08-530J mit 250 ml Flüssigkeit zum Eintauchen, separat erhältlich
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
Compliance
Die Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen, kalibriert gemäß ASTM E 126-Spezifikationen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Baume-Hydrometer |
| Schritten | 0,1° |
| Zertifizierung/Konformität | Ohne 3-Punkt-Zertifizierung |
| Länge (metrisch) | 290 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Baumé-Bereich | 40 bis 51° |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Baume „schwere“ Skala für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser |