Learn More
Fisherbrand™ Adapter für 1/2 Platten, Streifen und Röhrchen
Artikelnummer. 15877862 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Minizentrifuge für Platten
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15877862 Minizentrifuge für Platten 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15877862
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Fisher Scientific Minizentrifuge für Platten – Kat. 14100142 [separat erhältlich]
Kann verwendet werden mit: Fisherbrand Scientific Minizentrifuge für Platten (für PCR-Streifenröhrchen)
Für PCR-Streifenröhrchen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Minizentrifuge für Platten