Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Waterproof AP72 pH-/mV-/Temperaturmessgeräte-Kit
Artikelnummer. 11560254 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 16
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (pH) unitSize
11560254 -2 bis 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11560254
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Messgeräte-Kit Die Packung enthält Messgerät, pH/ATC-Elektrode, pH-Kalibrierungspuffer, Probenflasche sowie Transportkoffer aus Hartkunststoff.
Moderne PH-Messgeräte in einem wasserfesten, staubdichten Gehäuse
  • Das ergonomische Design liegt bequem in der Hand
  • Dank der Elektrodenhalterung ist eine Anwendung mit einer Hand möglich
  • Der erweiterte Einrichtungsmodus ermöglicht eine individuelle Einstellung der Messwerte und Überprüfung von Steigerung und Versatz der Elektrode zur Gewährleistung der Genauigkeit
  • Anzeige von pH-Wert, absolutem oder relativem mV-Wert und Temperatur
  • Genauigkeit von ±0.01 pH und ±0.02 mV
  • Manuelle oder automatische Temperaturregelung
  • Fünfpunkt-pH-Kalibrierung auf Tastendruck und automatische Puffererkennung (pH 1.68, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45)
  • HOLD-Funktion, Bereitschaftsanzeige und automatische Abschaltfunktion
  • Anzeige von pH-Wert, mV-Wert oder relativem mV-Wert sowie Temperatur in °C oder °F
  • Speichen und Abrufen von bis zu 50 Messwerten mit den dazugehörigen Temperaturen möglich
Die gespeicherten Daten und die Kalibrierungsdaten können dank der Echtzeituhr mit einem Datums- und Zeitstempel versehen werden
Sechspunkt-pH-Kalibrierung auf Tastendruck und automatische Puffererkennung
Verschiedene Puffersätze zur Auswahl (NIST™, DIN und Standard US)
  • Am auswählbaren automatischen Endpunkt wird der Messwert eingefroren, sobald er stabil ist
  • Certifications
    ISO 9001:2000, CE
    Warranty
    Der Endanwender erhält eine Garantie über 3 Jahre, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch frei von Material- und Fertigungsfehlern ist.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Enthält Messgerät, pH/ATC-Elektrode, pH-Kalibrierpuffer, Probenflasche, stabiler Tragekoffer aus Kunststoff
    Genauigkeit (Temperatur) ±0,5 °C
    Genauigkeit (mV) ±0.2 von 0 bis ± 400 mV, ± 2 über 200 mV
    Genauigkeit (pH) ±0,01
    Zur Verwendung mit (Anwendung) pH, mV, Temperatur
    Bereich (pH) -2 bis 16
    Auflösung (pH) 0.001
    Bereich (mV) 0 bis ± 2000
    Auflösung (mV) 0.1 von 0 bis ±400, 1 über mV
    Calibration Points 5
    Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
    Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
    Displaytyp LCD
    Zertifizierung/Konformität ISO 9001 2000, CE
    IP-Schutzart IP-67
    Gewicht (metrisch) 0.5 kg
    Gewicht (angloamerikanisch) 1.0 lb.
    Gewährleistung 3 Jahre
    Genauigkeit Mehrere
    Auflösung Mehrere
    Nachweisbereich Mehrere
    Temperaturkompensation Automatisch oder manuell