Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Waterproof AP71 pH-/mV-/Temperaturmessgerät
Artikelnummer. 11590254 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 16
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (pH) unitSize
11590254 -2 bis 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11590254
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Mit Messgerät, Batterien und Anweisungen.
Modernes PH-Messgerät in einem wasserfesten, staubdichten Gehäuse
  • Das ergonomische Design liegt bequem in der Hand
  • Dank der Elektrodenhalterung ist eine Anwendung mit einer Hand möglich
  • Der erweiterte Einrichtungsmodus ermöglicht eine individuelle Einstellung der Messwerte und Überprüfung von Steigerung und Versatz der Elektrode zur Gewährleistung der Genauigkeit
  • Anzeige von pH-Wert, absolutem oder relativem mV-Wert und Temperatur
  • Genauigkeit von ±0.01 pH und ±0.02 mV
  • Manuelle oder automatische Temperaturregelung
  • Fünfpunkt-pH-Kalibrierung auf Tastendruck und automatische Puffererkennung (pH 1.68, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45)
  • HOLD-Funktion, Bereitschaftsanzeige und automatische Abschaltfunktion
  • Anzeige von pH-Wert, mV-Wert oder relativem mV-Wert sowie Temperatur in °C
  • Speichen und Abrufen von bis zu 16 Messwerten mit den dazugehörigen Temperaturen möglich
Certifications
ISO 9001:2000, CE
Warranty
Der Endanwender erhält eine Garantie über 3 Jahre, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch frei von Material- und Fertigungsfehlern ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Messgerät, Batterien und Anweisungen
Genauigkeit (Temperatur) ±0,5 °C
Genauigkeit (mV) ±0.2 von 0 bis ± 400 mV, ± 2 über 200 mV
Genauigkeit (pH) ±0,01
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH, mV, Temperatur
Bereich (pH) -2 bis 16
Auflösung (pH) 0.001
Bereich (mV) 0 bis ± 2000
Auflösung (mV) 0.1 von 0 bis ±400, 1 über mV
Calibration Points 5
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp LCD
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 2000, CE
IP-Schutzart IP-67
Gewicht (metrisch) 0.5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1.0 lb.
Gewährleistung 3 Jahre
Genauigkeit Mehrere
Auflösung Mehrere
Nachweisbereich Mehrere
Temperaturkompensation Automatisch oder manuell