Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Temperaturkompensierte Zwei-Zellen-Leitfähigkeitssonden, Quecksilber-frei
Artikelnummer. 11530164 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zellkonstante:
1 cm-1
10 cm-1
Messbereiche:
1 bis 200 mS/cm
10 bis 2000 μS/cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11530164
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
8-polige Anschlüsse
Für den Einsatz mit accumet™ Excel (XL) Tischmessgeräten
  • Tauchküvette
  • Einsatz im Standard-Elektrodenhalter: einzigartige kompakte Größe wie bei einer typischen pH-Elektrode
  • Eingebaute Temperatursensoren liefern temperaturkompensierte Messwerte
  • Epoxidschaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellkonstante 10 cm-1
Anschlusstypen 8 Pin
Zur Verwendung mit (Geräte) AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 Tischmessgeräte
Typ Leitfähigkeitssonde
Material Epoxid
Messbereiche 1 bis 200 mS/cm
Lagerungsmethode Eingetaucht in deionisiertes Wasser.
Sonde 2-Zellen-Leitfähigkeit