Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Festkörper-Halbzellen-ISEs, Quecksilber-frei: Chlorid
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bestimmung der Chloridkonzentration in Wasser/Abwasser, Stapelgase, Sprengstoffe, Ätzbäder, Bioforschung, Getränke, Detergenzien
- pH-Bereich: 0-14
- Material: Epoxid
- Stecker: BNC-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Chloridkonzentration in Wasser/Abwasser, Boden, Milchprodukten und Lebensmitteln auf Tomatenbasis, Fleisch, Gemüse und Forschung mit biomedizinischen Flüssigkeiten |
| Material | Epoxid |
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Typ | Festkörper-Halbzellen-ISEs |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |