Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Solid-State Half-Cell ISEs, Mercury-Free: Fluoride, BNC Connector
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
For fluoride determinations.
- pH range: 5-9
- Material: Epoxy
- Connector type: BNC
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Fluoridkonzentration in Wasser/Abwasser, Stapelgase, Sprengstoffe, Ätzbäder, Bioforschung, Getränke, Detergenzien |
| Material | Epoxid |
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| pH-Bereich | 5 bis 9 |