Learn More
Fisherbrand™ Accumet™ pH/ATC-Sonde für tragbare Messgeräte der Serien AP80 und AP70: Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC/ATC, ATC
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ersatz/Zubehör für die tragbaren Messgeräte accumet AP85, AP84, AP72, AP71
- All-in-One pH-/Temperatursonde
- Flüssigkeitsgefülltes Ag/AgCl-Referenzelement
- Robustes Kunststoffgehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC/ATC, ATC |
| Diaphragma | Einzeln |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5°bis +80 °C |
| Typ | pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen |
| Art der Fülllösung | Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | All-in-One pH-Temperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tragbares Messgerät Accumet AP70 |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Mehr anzeigen |