Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Metallische ORP-Kombinationselektrode - Quecksilber-frei, Ag/AgCl Referenz; BNC-Anschluss
Ag/AgCl Kombinationselektrode mit Platinstift für umwelttechnische ORP-Messungen
487.00 CHF - 494.00 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
Art der Fülllösung | SP135-500 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umwelt-ORP-Messungen |
Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschlusstypen | Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschlusstypen | Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11510064
|
Fisherbrand™
|
Umwelt-ORP-Messungen | US-Standard/Pin | 23 °F bis 212 °F | ORP Kombinationselektroden |
494.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11500064
|
Fisherbrand™
|
Umwelt-ORP-Messungen | BNC-Anschluss | 23 °F bis 176 °F | pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen |
487.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Ag/AgCl Kombinationselektrode mit Platinstift für umwelttechnische ORP-Messungen
- Ag/AgCl-Kombinations-ORP-Elektrode
- Temperaturbereich: -5° bis +100 °C (-23° bis 212 °F)
Umwelt-ORP-Messungen
Bestellinformation
- Länge 5.5 in. (14 cm)
- Erhältlich mit BNC- oder US-amerikanischen Standards/Steckern
Spezifikation
Glas | |
SP135-500 | |
Ag/AgCl |
-5 °C° bis +100 °C° | |
Umwelt-ORP-Messungen | |
-5 bis + 100 °C |