Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Quecksilber-freie Leitfähigkeitssonden: Zwei Zellen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zellkonstante:
0,1 cm-1
1 cm-1
10 cm-1
Messbereiche:
0.5 bis 200 μS/cm
10 bis 2000 μS/cm
1000 bis 200000 μS/cm
Material:
Epoxid
Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Benötigt
Separate ATC-Sonde für temperaturkompensierte Messwerte.
Für den Einsatz mit AR60, AR50, AR20, AB30 Tischmessgeräten und AP65 Tragbaren Messgeräten
Die einzigartige kompakte Größe der Tauchzelle entspricht einer typischen pH-Elektrode und ermöglicht den Einsatz in einem standardmäßigen Elektrodenhalter.
- Typ mit zwei Zellen mit Glas- oder Epoxidkörper
- 2-polige Stecker
- Zellkonstanten von 0.1, 1.0 oder 10.0 cm–1
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 0,1 cm-1 |
| Anschlusstypen | 2-polig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AR60, AR50, AR20, AB30 Messgeräte |
| Typ | Leitfähigkeitssonde |
| Material | Epoxid |
| Messbereiche | 0.5 bis 200 μS/cm |
| Lagerungsmethode | Eingetaucht in deionisiertes Wasser. |
| Sonde | 2-Zellen-Leitfähigkeit |