Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Liquid-Filled Polymer Body Combination Electrodes
Ideal for measurements in small vessels or with small samples
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11570114
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Standard pH Combination Electrodes
  • Rugged polypropylene or epoxy body—ideal for handheld use with aqueous samples
  • Endcap seal keeps membrane moist and ready
  • 0 to 14pH range
  • All have porous ceramic junction
  • Polypropylene body models are available with single-junction calomel or Ag/AgCl reference
  • Epoxy Body models are available with standard-size body and calomel reference or in flat-surface model with Ag/AgCl reference
Calomel model eliminates measurement problems and clogging in research with Tris buffers.
Spezifikation
Spezifikation
BNC
Polypropylene
pH Combination Electrode
Ideal for handheld use with aqueous samples
-5°C to +80°C
106 mm
10 mm
Single Ceramic
0 to 14
SP138-500
Calomel or Ag/AgCl
4 in.
0.4 in.