Learn More
Fisherbrand™ accumet™ pH-Kombinationselektroden mit Epoxidschaft und Flüssigkeitsfüllung: Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Einzeldiaphragmaausführung mit flacher Ag/AgCl-Oberfläche
- Robuster Epoxidharzschaft
- Einzelne poröse Keramikverbindung
- BNC-Anschluss
- Robuster Epoxidharzschaft für die Verwendung in Anlagen und für Feldanwendungen
- Ideal für die Verwendung als Handgerät mit wässrigen Proben
- Flache Oberfläche, 114 mm Länge, 13 mm Durchm.
Bestellinformation
- Zur Verwendung mit pH-Messgeräten mit BNC-Anschluss, einschließlich Tischmessgeräten der Accumet Excel (XL)-Serie, der Accumet Research (AR)-Serie und der Accumet Basic Series (AB15 und AB15 Plus)
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Einzeln |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
| Typ | pH/ORP-Kombinationselektrode für Titrationen |
| Art der Fülllösung | Gesättigtes KCl mit AgCl. KCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausbildung/Student |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 23 °F bis 176 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis + 100 °C |
| Mehr anzeigen |